1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR7900-1G
OR7900-5G
APOSOR7900-1GEA
118
EUR
APOSOR7900-1G
APOSOR7900-5G
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 230.27 g/mol Schmelzpunkt: 79…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027711 CAS-Nummer: 942474-51-3 |