5-Benzylhydantoin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7901T-1G
OR7901T-5G
APOSOR7901T-1GEA
219
EUR
APOSOR7901T-1G
APOSOR7901T-5G
5-Benzylhydantoin
5-Benzylhydantoin
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Schmelzpunkt: 188…189 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
3530-82-3 |