2-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)pyrimidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7909-1G
OR7909-5G
APOSOR7909-1GEA
277
EUR
APOSOR7909-1G
APOSOR7909-5G
2-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)pyrimidine 95+%
2-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
Formel:
C₁₁H₉ClN₂O Schmelzpunkt: 127…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03426059 CAS-Nummer: 27794-03-2 |