Ethyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7911-100MG OR7911-500MG
APOSOR7911-100MGEA 82.8 EUR
APOSOR7911-100MG APOSOR7911-500MG
Ethyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Ethyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₇H₇N₃O₆
Molecular Weight: 229.15 g/mol
Schmelzpunkt: 165 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01570795
CAS-Nummer: 52047-16-2