Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
OR7914-1G OR7914-5G OR7914-25G
APOSOR7914-1GEA 29 EUR
APOSOR7914-1G APOSOR7914-5G APOSOR7914-25G
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Formel: C₉H₁₂ClNO₂
Molecular Weight: 201,65 g/mol
Schmelzpunkt: 179…181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039173
CAS-Nummer: 17841-68-8