Methyl-1H-indene-3-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7915-1G OR7915-250MG
APOSOR7915-1GEA 538 EUR
APOSOR7915-1G APOSOR7915-250MG
Methyl-1H-indene-3-carboxylate 95+%
Methyl-1H-indene-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Molecular Weight: 174,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037885
CAS-Nummer: 39891-79-7