[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7916-1G OR7916-250MG
APOSOR7916-1GEA 116 EUR
APOSOR7916-1G APOSOR7916-250MG
[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formel: C₇H₉BrN₂O₂S
Molecular Weight: 265,13 g/mol
Schmelzpunkt: 150…151 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04037940
CAS-Nummer: 849035-73-0