4-(4-Chlorophenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7918-250MG OR7918-500MG
APOSOR7918-250MGEA 26.1 EUR
APOSOR7918-250MG APOSOR7918-500MG
4-(4-Chlorophenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-(4-Chlorophenoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₂Cl₂N₂O
Schmelzpunkt: 206…208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426045
CAS-Nummer: 849021-09-6