4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7923-1G
OR7923-5G
OR7923-25G
APOSOR7923-1GEA
208
EUR
APOSOR7923-1G
APOSOR7923-5G
APOSOR7923-25G
4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₃ClN₂O Molecular Weight: 236,7 g/mol Schmelzpunkt: 187…189 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03426044 CAS-Nummer: 60481-02-9 |