3-tert-Butoxypropanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7930-1G OR7930-5G
APOSOR7930-1GEA 127 EUR
APOSOR7930-1G APOSOR7930-5G
3-tert-Butoxypropanenitrile
3-tert-Butoxypropanenitrile
Formel: C₇H₁₃NO
Molecular Weight: 127.19 g/mol
Siedepunkt: 62 °C/6.75mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037897
CAS-Nummer: 99764-73-5