4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7931-100G
OR7931-25G
APOSOR7931-100GEA
21.9
EUR
APOSOR7931-100G
APOSOR7931-25G
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₈O₃S Schmelzpunkt: 155…161 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216485 CAS-Nummer: 5398-77-6 |