Pimelinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,7-Heptandisäure, 1,5-Pentandicarbonsäure
OR7935-100G OR7935-25G
APOSOR7935-100GEA 116 EUR
APOSOR7935-100G APOSOR7935-25G
Pimelinsäure
Pimelinsäure
Formel: C₇H₁₂O₄
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 212 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004425
CAS-Nummer: 111-16-0