1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7940-1G
OR7940-250MG
APOSOR7940-1GEA
145
EUR
APOSOR7940-1G
APOSOR7940-250MG
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-one 95+%
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-one
Formel:
C₁₄H₁₉NO₃ Schmelzpunkt: 86…87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01319276 CAS-Nummer: 397244-87-0 |