1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinoxalin-2-ylethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7943-10G
OR7943-5G
OR7943-1G
APOSOR7943-10GEA
606
EUR
APOSOR7943-10G
APOSOR7943-5G
APOSOR7943-1G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinoxalin-2-ylethanone 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinoxalin-2-ylethanone
Formel:
C₁₇H₁₄N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04037913 CAS-Nummer: 73100-63-7 |