2-Oxocyclohexancarbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7944-1G
APOSOR7944-1GEA 58 EUR
APOSOR7944-1G
2-Oxocyclohexancarbonitril
2-Oxocyclohexancarbonitril
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,1525 g/mol
Siedepunkt: 150 °C/20mmHg
Dichte: 1,0741 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00154839
CAS-Nummer: 4513-77-3