2,4-Dimethylthiophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dimethylphenylmercaptan, 2,4-Dimethylbenzol-1-thiol, 1,3-Dimethyl-4-mercaptobenzol, 4-Mercapto-m-xylol, 2,4-Dimethylbenzolthiol
OR7946-100G OR7946-25G OR7946-5G
APOSOR7946-100GEA 127 EUR
APOSOR7946-100G APOSOR7946-25G APOSOR7946-5G
2,4-Dimethylthiophenol 95%
2,4-Dimethylthiophenol
Formel: C₈H₁₀S
Molecular Weight: 138.23 g/mol
Siedepunkt: 207…208 °C
Dichte: 1.022 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010019
CAS-Nummer: 13616-82-5
EINECS: 237-100-0
UN: 1993
ADR: 3 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable