3,5-Bis(methylsulphonyl)benzamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7951-1G OR7951-5G OR7951-25G
APOSOR7951-1GEA 229 EUR
APOSOR7951-1G APOSOR7951-5G APOSOR7951-25G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzamide 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzamide
Formel: C₉H₁₁NO₅S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037978
CAS-Nummer: 849924-85-2