3,5-Bis(methylsulphonyl)benzonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7953-1G OR7953-5G OR7953-25G
APOSOR7953-1GEA 208 EUR
APOSOR7953-1G APOSOR7953-5G APOSOR7953-25G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzonitrile 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzonitrile
Formel: C₉H₉NO₄S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037977
CAS-Nummer: 849924-84-1