4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-(methylsulphonyl)toluene
OR7959-1G OR7959-5G
APOSOR7959-1GEA 81.2 EUR
APOSOR7959-1G APOSOR7959-5G
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₈H₉BrO₂S
Molecular Weight: 249,13 g/mol
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037925
CAS-Nummer: 254887-17-7