1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7960-1G
OR7960-5G
OR7960-25G
APOSOR7960-1GEA
0
EUR
APOSOR7960-1G
APOSOR7960-5G
APOSOR7960-25G
1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Formel:
C₈H₈BrNO₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04037930 CAS-Nummer: 849035-67-2 |