D(+)-Xylose
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7967-100G
OR7967-500G
APOSOR7967-100GEA
21.9
EUR
APOSOR7967-100G
APOSOR7967-500G
D(+)-Xylose
D(+)-Xylose
Formel:
C₅H₁₀O₅ Molecular Weight: 150,13 g/mol Schmelzpunkt: 147…158 °C Dichte: 1,525 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151475 CAS-Nummer: 58-86-6 EINECS: 200-400-7 |