N-Bromsuccinimid > 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Brom-1,4-butandisäureimid, 1-Brom-2,5-pyrrolidindion, N-Brom-1,4-butandisäureimid, 1-Brombernsteinsäureimid, NBS, N-Brombernsteinsäureimid
OR7970-1KG
OR7970-5KG
OR7970-100G
APOSOR7970-1KGEA
31.9
EUR
APOSOR7970-1KG
APOSOR7970-5KG
APOSOR7970-100G
N-Bromsuccinimid > 98%
N-Bromsuccinimid
Formel:
C₄H₄BrNO₂ Molecular Weight: 177.99 g/mol Siedepunkt: 339 Schmelzpunkt: 175…180 °C Dichte: 2.098 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005510 CAS-Nummer: 128-08-5 EINECS: 204-877-2 UN: 3084 ADR: 8+5.1 II Merck Index: 13,01423 |