2,6-Dichlorbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR7973-100G
OR7973-25G
OR7973-500G
APOSOR7973-100GEA
21.9
EUR
APOSOR7973-100G
APOSOR7973-25G
APOSOR7973-500G
2,6-Dichlorbenzaldehyd
2,6-Dichlorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄Cl₂O Siedepunkt: 231 °C/8mmHg Schmelzpunkt: 68…73 °C Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003307 CAS-Nummer: 83-38-5 EINECS: 201-472-2 UN: 3261 ADR: 8,II |