4-Acetoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7979-250G
OR7979-500G
OR7979-50G
APOSOR7979-250GEA
95.7
EUR
APOSOR7979-250G
APOSOR7979-500G
APOSOR7979-50G
4-Acetoxybenzoesäure
4-Acetoxybenzoesäure
Formel:
C₉H₈O₄ Molecular Weight: 180,16 g/mol Siedepunkt: 100…120 °C/20mmHg Schmelzpunkt: 190…195 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002540 CAS-Nummer: 2345-34-8 EINECS: 219-066-9 |