1,2-Dichlor-4-(methylsulfonyl)benzol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7982-1G OR7982-5G OR7982-25G
APOSOR7982-1GEA 208 EUR
APOSOR7982-1G APOSOR7982-5G APOSOR7982-25G
1,2-Dichlor-4-(methylsulfonyl)benzol 95+%
1,2-Dichloro-4-methylsulphonylbenzene
Formel: C₇H₆Cl₂O₂S
Schmelzpunkt: 109…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025063
CAS-Nummer: 38452-47-0