1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-1,3-dimethylpyrazole, 5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
OR7985-10G OR7985-50G
APOSOR7985-10GEA 93.1 EUR
APOSOR7985-10G APOSOR7985-50G
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₅H₉N₃
Molecular Weight: 111,148 g/mol
Schmelzpunkt: 65…75 °C
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051651
CAS-Nummer: 3524-32-1