Pyrimidine-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Formylpyrimidine, 4-Formyl-1,3-diazine, 4-Pyrimidinecarboxaldehyde
OR7987-1G OR7987-250MG OR7987-5G
APOSOR7987-1GEA 270 EUR
APOSOR7987-1G APOSOR7987-250MG APOSOR7987-5G
Pyrimidine-4-carbaldehyde 95%
Pyrimidine-4-carbaldehyde
Formel: C₅H₄N₂O
Molecular Weight: 108,1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03789624
CAS-Nummer: 2435-50-9