N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitroaniline
OR7989-1G
OR7989-250MG
OR7989-500MG
APOSOR7989-1GEA
0
EUR
APOSOR7989-1G
APOSOR7989-250MG
APOSOR7989-500MG
N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Formel:
C₈H₁₀N₂O₄S Molecular Weight: 230,24 g/mol Schmelzpunkt: 188…190 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01016949 CAS-Nummer: 30388-44-4 |