6-Chlor-9-(β-D-ribofuranosyl)-9H-purin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7990T-5G OR7990T-25G
APOSOR7990T-5GEA 27.7 EUR
APOSOR7990T-5G APOSOR7990T-25G
6-Chlor-9-(β-D-ribofuranosyl)-9H-purin
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
A substrate for the enzyme adenosine deaminase.
Formel: C₁₀H₁₁ClN₄O₄
Schmelzpunkt: 158…162 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005738
CAS-Nummer: 5399-87-1