3-(Methylsulfonyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7994-1G OR7994-25G OR7994-5G
APOSOR7994-1GEA 24.8 EUR
APOSOR7994-1G APOSOR7994-25G APOSOR7994-5G
3-(Methylsulfonyl)benzonitril 98%
3-(Methylsulfonyl)benzonitril
Formel: C₈H₇NO₂S
Schmelzpunkt: 101…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037969
CAS-Nummer: 22821-75-6