1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7995-1G OR7995-5G
APOSOR7995-1GEA 0 EUR
APOSOR7995-1G APOSOR7995-5G
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide 95+%
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide
Formel: C₁₃H₁₇N₃O₅S
Schmelzpunkt: 197…198 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037962
CAS-Nummer: 849035-88-7