2,5-Dichlorthiophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-Dichlorphenylmercaptan
OR7999-100G
OR7999-25G
OR7999-5G
APOSOR7999-100GEA
1330
EUR
APOSOR7999-100G
APOSOR7999-25G
APOSOR7999-5G
2,5-Dichlorthiophenol 98%
2,5-Dichlorthiophenol
Formel:
C₆H₄Cl₂S Molecular Weight: 179.07 g/mol Siedepunkt: 112…116 °C/50mmHg Schmelzpunkt: 28 Dichte: 1.415 Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004831 CAS-Nummer: 5858-18-4 EINECS: 227-486-9 |