(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Aminomethyl)-1,5-dimethyl-1H-pyrrole
OR8009-1G OR8009-250MG OR8009-100MG
APOSOR8009-1GEA 241 EUR
APOSOR8009-1G APOSOR8009-250MG APOSOR8009-100MG
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, technische Qualität
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
Formel: C₇H₁₂N₂
Molecular Weight: 124.19 g/mol
Siedepunkt: 40 °C/0.1mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02180786
CAS-Nummer: 118799-24-9
UN: 2735
ADR: 8 III