1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-1H-indole hydrochloride
OR8010-1G OR8010-5G OR8010-10G
APOSOR8010-1GEA 197 EUR
APOSOR8010-1G APOSOR8010-5G APOSOR8010-10G
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
Formel: C₁₅H₁₅ClN₂O₂S
Molecular Weight: 322,82 g/mol
Schmelzpunkt: 242…244 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02259420
CAS-Nummer: 306937-24-6