4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8017-1G
OR8017-5G
APOSOR8017-1GEA
109
EUR
APOSOR8017-1G
APOSOR8017-5G
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid
Formel:
C₁₅H₁₂N₂O₂ Schmelzpunkt: 260…265 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02180372 CAS-Nummer: 139742-50-0 |