1,4-Benzodioxan-2-carbonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR8020-1G
APOSOR8020-1GEA 184 EUR
APOSOR8020-1G
1,4-Benzodioxan-2-carbonylchlorid 97%
1,4-Benzodioxan-2-carbonylchlorid
Formel: C₉H₇ClO₃
Schmelzpunkt: 56…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02180342
CAS-Nummer: 3663-81-8
UN: 1759
ADR: 8,III