1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Bromoacetyl)benzo[b]furan, 1-(Benzofuran-2-yl)-2-bromoethanone
OR8021-1G OR8021-250MG OR8021-5G
APOSOR8021-1GEA 72.5 EUR
APOSOR8021-1G APOSOR8021-250MG APOSOR8021-5G
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one 90%
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one
Formel: C₁₀H₇BrO₂
Molecular Weight: 239,08 g/mol
Schmelzpunkt: 86…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00176644
CAS-Nummer: 23489-36-3
UN: 3261
ADR: 8,II