4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)phenylamine

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)aniline

OR8023-1G
APOSOR8023-1GEA 72.5 EUR
APOSOR8023-1G
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)phenylamine
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)phenylamine
Formel: C₁₇H₂₁N₃
Schmelzpunkt: 134…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 16154-69-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR