5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8026-1G
OR8026-500MG
OR8026-5G
OR8026-10G
OR8026-25G
APOSOR8026-1GEA
72.5
EUR
APOSOR8026-1G
APOSOR8026-500MG
APOSOR8026-5G
APOSOR8026-10G
APOSOR8026-25G
5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid, technische Qualität
5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₆H₁₃NO₃ Schmelzpunkt: 194…200 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00047165 CAS-Nummer: 6640-09-1 EINECS: 229-652-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...