1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Boc-Amino)cyclopropanecarboxylic acid, 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid, N-BOC protected, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic acid
OR8028-1G OR8028-25G OR8028-5G
APOSOR8028-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8028-1G APOSOR8028-25G APOSOR8028-5G
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₉H₁₅NO₄
Molecular Weight: 201,22 g/mol
Schmelzpunkt: 177…178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00083257
CAS-Nummer: 88950-64-5
EINECS: 230-181-3