tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Aminopropanenitrile, N-BOC protected
OR8029-10G OR8029-1G
APOSOR8029-10GEA 754 EUR
APOSOR8029-10G APOSOR8029-1G
tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate 97%
tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate
Formel: C₈H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 170,21 g/mol
Siedepunkt: 125 °C/3mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02180880
CAS-Nummer: 53588-95-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III