Boc-Thz-OH 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Boc-L-thiazolidine-4-carboxylic acid
OR8031-100G
APOSOR8031-100GEA
97.3
EUR
APOSOR8031-100G
Boc-Thz-OH 98%
Boc-Thz-OH
Formel:
C₉H₁₅NO₄S Molecular Weight: 233,282 g/mol Schmelzpunkt: 132…136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077002 CAS-Nummer: 51077-16-8 |