1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-(Bromoacetyl)-1,3-benzodioxole
OR8032-250MG
APOSOR8032-250MGEA 40.6 EUR
APOSOR8032-250MG
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
Formel: C₉H₇BrO₃
Molecular Weight: 243,06 g/mol
Schmelzpunkt: 91…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01910077
CAS-Nummer: 40288-65-1
UN: 3261
ADR: 8,III