5-Brom-1H-indol-3-carbaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromoindole-3-carboxaldehyde, 5-Bromo-3-formylindole
OR8038-25G
OR8038-100G
APOSOR8038-25GEA
31.9
EUR
APOSOR8038-25G
APOSOR8038-100G
5-Brom-1H-indol-3-carbaldehyd 98%
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel:
C₉H₆BrNO Molecular Weight: 224,06 g/mol Schmelzpunkt: 197…201 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00152016 CAS-Nummer: 877-03-2 EINECS: 212-884-7 |