2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8039-1G OR8039-250MG OR8039-5G OR8039-10G
APOSOR8039-1GEA 258 EUR
APOSOR8039-1G APOSOR8039-250MG APOSOR8039-5G APOSOR8039-10G
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
Formel: C₁₃H₁₀BrNO
Molecular Weight: 276,14 g/mol
Schmelzpunkt: 148…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02180673
CAS-Nummer: 92643-17-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III