Boc-py-oh 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-(Boc-amino)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
OR8042-1G OR8042-250MG
APOSOR8042-1GEA 79.9 EUR
APOSOR8042-1G APOSOR8042-250MG
Boc-py-oh 97%
Boc-py-oh
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₄
Molecular Weight: 240,259 g/mol
Schmelzpunkt: 156…160 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02094544
CAS-Nummer: 77716-11-1