2-Methyl-2-propanyl-4-carbamoyl-1-piperidincarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinecarboxamide, tert-Butyl 4-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxamide, 4-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
OR8045-10G
OR8045-25G
OR8045-5G
APOSOR8045-10GEA
24.8
EUR
APOSOR8045-10G
APOSOR8045-25G
APOSOR8045-5G
2-Methyl-2-propanyl-4-carbamoyl-1-piperidincarboxylat
tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₂₀N₂O₃ Molecular Weight: 228.2900 g/mol Schmelzpunkt: 163…164 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02180953 CAS-Nummer: 91419-48-6 |