1-Boc-4-piperidon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
OR8050-100G
APOSOR8050-100GEA 94.4 EUR
APOSOR8050-100G
1-Boc-4-piperidon 98%
1-Boc-4-piperidon
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Molecular Weight: 199,25 g/mol
Schmelzpunkt: 72…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151800
CAS-Nummer: 79099-07-3