5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine
OR8061-1G
OR8061-5G
APOSOR8061-1GEA
284
EUR
APOSOR8061-1G
APOSOR8061-5G
5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine 95%
5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine
Formel:
C₁₀H₈ClN₃ Molecular Weight: 205,65 g/mol Schmelzpunkt: 195…197 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00238992 CAS-Nummer: 35202-25-6 |