3,4-Diaminobenzenesulphonamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8069-1G
OR8069-250MG
OR8069-500MG
OR8069-2.5G
OR8069-5G
APOSOR8069-1GEA
294
EUR
APOSOR8069-1G
APOSOR8069-250MG
APOSOR8069-500MG
APOSOR8069-2.5G
APOSOR8069-5G
3,4-Diaminobenzenesulphonamide 95+%
3,4-Diaminobenzenesulphonamide
Formel:
C₆H₉N₃O₂S Molecular Weight: 187.22 g/mol Schmelzpunkt: 160 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00277940 CAS-Nummer: 2360-20-5 |